Descripción
- Conector Luer-lok macho
- Incluye aguja
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plastic |
| Calibre de aguja | 19 G |
| Para utilizar con (aplicación) | Para soportes de filtros |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Tipo de conexión | Male Luer Lock |
| Esterilidad | Estéril |