Learn More
Sartorius Jeringas de plástico desechables
Código de producto. 10478522 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10478522 10 ml paquete de 12
10419891 50 ml paquete de 12
10304431 20 ml paquete de 12
10708591 5 ml paquete de 12
4 options
Código de producto. 10478522
Marca: Sartorius 16645E
Jeringas de plástico desechables que pueden usarse con todos los soportes de filtros para jeringas y válvulas de 3 vías.
  • Conector Luer-lok macho
  • Incluye aguja
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Plastic
Calibre de aguja 19 G
Para utilizar con (aplicación) Para soportes de filtros
Tipo de producto Jeringa
Desechables Sí
Volumen (métrico) 10 ml
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Male Luer Lock
Esterilidad Estéril