Descripción
Para módulos de pesaje de precisión con 100 mg/1 g de legibilidad y capacidad de pesar hasta ≥20 kg; para elevar las unidades de control y visualización MSE, MSU y MSA. Con la pantalla levantada en un brazo de soporte, puede configurar la báscula para que incluso la manipulación de cargas pesadas resulte ergonómica y requiera un esfuerzo mínimo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Báscula de alta capacidad Cubis |
| Tipo | Brazo de soporte |