Learn More
Sartorius Módulo de interfaz para balanzas Cubis
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4235234 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tipo de conexión:
Opción P: RS-232, 9 pines, PS/2
Para utilizar con (aplicación):
Conexión de un PC o un teclado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15385601
Marca: Sartorius YDO01MSP
Módulo de interfaz para su uso con balanzas Cubis.
  • Opción R (YDO01MS-R): Interfaz de datos RS-232C, 25 pines, para la conexión de equipos accesorios Cubis
  • Opción B (YDO01MS-B): Módulo de interfaz Bluetooth™ para la conexión inalámbrica de la impresora de datos YDP10BT
  • Opción P (YDO01MS-P): Interfaz de datos RS-232C, 9 pines, incluye puerto PS/2 para conectar un PC o un teclado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Balanza Cubis
Tipo de conexión Opción P: RS-232, 9 pines, PS/2
Para utilizar con (aplicación) Conexión de un PC o un teclado
Tipo Interfaz de datos