Learn More
Sartorius Sistema completo para modelos Vivaflow™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50
Área de filtración:
200 cm2
50 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los concentradores modulares de flujo tangencial Vivaflow 50 y Vivaflow 200 ofrecen una concentración considerablemente más rápida con menos retención que dispositivos similares. La trayectoria exclusiva de flujo inverso y canal fino combina una turbulencia de flujo cruzado considerablemente mayor con requisitos de bomba bajos
Sistema completo Vivaflow 200
- Pueden concentrar 1 l hasta 50 veces en menos de 30 minutos.
- Para una filtración más rápida o para procesar volúmenes de 5 l o más, se pueden conectar dos módulos Vivaflow 200 en paralelo
- Incluye bomba (115 V), cabezal de bomba Easy-Load (tamaño 16), tubos, depósito de diafiltración/muestra de 500 ml
Sistema completo Vivaflow 50
- Concentra volúmenes pequeños de hasta 100 ml en menos de 10 ml en unos pocos minutos
- Hasta seis módulos interconectados pueden concentrar 3 l más de 50 veces en 60 minutos.
- Incluye bomba (115 V), cabezal de bomba Easy-Load (tamaño 16), tubos, depósito de diafiltración/muestra de 500 ml, soporte de módulo, indicador de presión, conectores en T, interconectores de serie
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Vivaflow™ 200 |
| Material | Junta tórica y junta de silicona, polipropileno, indicador de presión de resorte de acero inoxidable, restrictor de flujo de polipropileno, accesorios de nailon, tubos de PVC (grado médico) |
| Material (membrana) | Polipropileno |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 200 cm2 |
| Incluye | Bomba (115 V), cabezal de bomba Easy-Load (tamaño 16), tubos, muestra de 500 ml, depósito de diafiltración |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Sistema de concentración |
| Retención de volumen (métrico) | 5,3 mL |
| Mostrar más |