Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de filtrado Vivaspin™
Retire las proteínas de las muestras difíciles de filtrar, incluso de la sangre entera. El filtrado Sartorius Centrisart I ™ realiza ultrafiltración centrífuga contra la dirección de la fuerza centrífuga para una preparación rápida y sencilla de ultrafiltrados libres de proteínas. Membranas PES y CTA para 5.000 a 300.000 Dalton MWCO.
Marca: Sartorius 13249----------E
93.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Se ofrecen con varios MWCO y dos opciones de membrana:
- El triacetato de celulosa (CTA) presenta una alta hidrofilicidad y una unión no específica muy baja.
- Fundidas sin un soporte que pudiera unir los solutos filtrados, estas membranas son ideales donde la recuperación de moléculas de alto objetivo del filtrado es importante.
- Las membranas de polietersulfona (PES) presentan unas características de baja incrustación, un flujo excepcional y una amplia compatibilidad de pH.
- Tenga una superficie uniforme, carente de interacciones hidrófobas o hidrófilas, lo que ofrece excelentes recuperaciones de proteínas para la mayoría de las soluciones.
- Las aplicaciones típicas para el filtrado Vivaspin™ incluyen:
- Preparación de muestras para medicamentos gratuitos
- Análisis de metabolitos u hormonas
- Desproteinización de muestras
- Separación de proteínas de las sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas
- Capacidad de muestra de 0,5 a 2,5 ml
- Se puede utilizar en rotores de cestillos basculantes o de ángulo fijo, que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml de fondo cónico o plano estándar
- Filtre el 90 % del volumen inicial de la muestra en 30 minutos
- Evite el bloqueo prematuro de la membrana mediante muestras cargadas de partículas
- Recupere el ultrafiltrado inmediatamente después de la centrifugación sin ningún desmontaje
Especificaciones
Reutilizable | |
Centrifuge | |
20000 Da | |
No estéril | |
2000xG (rotor de ángulo fijo); 2500xG (rotor basculante) | |
Centrifugal Ultrafilter | |
93 mm |
Ultrafiltración | |
Triacetato de celulosa | |
De 0,5 a 2,5 mL | |
Ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen de muestras biológicas | |
12 paq. | |
De 0,5 a 2,5 ml | |
14 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250200717 | Certificado de calidad | 04/06/2025 | 13249----------E |
244500727 | Certificado de calidad | 20/03/2025 | 13249----------E |
244200847 | Certificado de calidad | 14/02/2025 | 13249----------E |
243600207 | Certificado de calidad | 08/11/2024 | 13249----------E |
243100457 | Certificado de calidad | 17/10/2024 | 13249----------E |