Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de filtrado Vivaspin™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
20000 Da
300 kDa
5 kDa
Paquete de inicio: 3 de cada: 5000, 10 000, 20 000 y 100 000 Da
Material (membrana):
PES
Triacetato de celulosa
Triacetato de celulosa, PES
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
Se ofrecen con varios MWCO y dos opciones de membrana:
- El triacetato de celulosa (CTA) presenta una alta hidrofilicidad y una unión no específica muy baja.
- Fundidas sin un soporte que pudiera unir los solutos filtrados, estas membranas son ideales donde la recuperación de moléculas de alto objetivo del filtrado es importante.
- Las membranas de polietersulfona (PES) presentan unas características de baja incrustación, un flujo excepcional y una amplia compatibilidad de pH.
- Tenga una superficie uniforme, carente de interacciones hidrófobas o hidrófilas, lo que ofrece excelentes recuperaciones de proteínas para la mayoría de las soluciones.
- Las aplicaciones típicas para el filtrado Vivaspin™ incluyen:
- Preparación de muestras para medicamentos gratuitos
- Análisis de metabolitos u hormonas
- Desproteinización de muestras
- Separación de proteínas de las sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas
- Capacidad de muestra de 0,5 a 2,5 ml
- Se puede utilizar en rotores de cestillos basculantes o de ángulo fijo, que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml de fondo cónico o plano estándar
- Filtre el 90 % del volumen inicial de la muestra en 30 minutos
- Evite el bloqueo prematuro de la membrana mediante muestras cargadas de partículas
- Recupere el ultrafiltrado inmediatamente después de la centrifugación sin ningún desmontaje
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | Triacetato de celulosa |
| MWCO | 5 kDa |
| Volumen de muestra | De 0,5 a 2,5 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen de muestras biológicas |
| Fuerza máx. | 2000xG (rotor de ángulo fijo); 2500xG (rotor basculante) |
| Cantidad | 12 paq. |
| Mostrar más |