Learn More
Sartorius Medios de nutrientes Biosart™ 100
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Los monitores Biosart™ 100 se han diseñado específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos monitores estériles con filtro de membrana y alfombrilla de celulosa incorporados están listos para su uso. Los medios de nutrientes Biosart™ 100 para humedecer la almohadilla están disponibles en cómodas ampollas de plástico, esterilizadas individualmente. Cada caja de medios de nutrientes Biosart™ 100 contiene 50 ampollas con medios estériles, cada una con 2,5 ml y un certificado de lote. Si se almacenan en las condiciones adecuadas (+ 4 °C), los medios de cultivo tienen una vida útil de 12 meses (excepto para Endo, KF Strep, laurilsulfato y Tergitol que tienen una vida útil de 9 meses). Los medios de nutrientes Biosart™ 100 cumplen con las normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, directrices de los sectores de alimentos y bebidas. En cuanto al procedimiento de garantía de calidad y los estándares de control de calidad estrictos, cada lote ha superado correctamente las pruebas internas Sartorius de estimulación del crecimiento, esterilidad, física y parámetros técnicos y físicos. Los medios de nutrientes Biosart™ 100 ofrecen un uso práctico y eliminan la manipulación de ampollas de vidrio.
- Medios preesterilizados
- Certificado de calidad para cada lote
- Conformidad con las normativas internacionales
- Recuperación uniforme
- Listos para su uso
- Vida útil aumentada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN, ISO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Detecta | Pseudomonas aeruginosa |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Cetrimida |
| Tipo de producto | Tubed Media |
| Esterilidad | Sterile |
| Tipo de prueba | Microbiological Tests |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos |
| Mostrar más |