Learn More
Sartorius Medios de nutrientes Biosart™ 100
Código de producto. 10652602 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Detecta:
Enterococci
Escherichia coli y coliformes
Levaduras y mohos
Levaduras, mohos y bacterias
Pseudomonas aeruginosa
Recuento total
Tipo de medios:
Caso
Cetrimida
KF Strep; Azida
Lauril sulfato/Teepol
Levadura y moho selectivo m Green
Medios WL; Wallerstein
Mosto
R2A
Recuento total TTC
Sabouraud
Schaufus Pottinger
TGE; recuento total
Tergitol TTC
WL diferencial; Wallerstein diferencial
m Endo
mFC
Tipo de empaquetado:
Ampolla
Cantidad:
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Detecta Tipo de medios Tipo de empaquetado Cantidad unitSize
10652602 Levaduras y mohos Schaufus Pottinger Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11776025 Escherichia coli y coliformes Lauril sulfato/Teepol Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10516281 Escherichia coli y coliformes Tergitol TTC Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11756025 Recuento total Caso Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimida Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10042301 Enterococci KF Strep; Azida Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11766025 Levaduras y mohos Levadura y moho selectivo m Green Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11753693 Escherichia coli y coliformes m Endo Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10072301 Escherichia coli y coliformes mFC Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10307601 Recuento total R2A Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11786025 Levaduras y mohos Sabouraud Ampolla 2,5 ml 50 PCS
10265421 Enterococci WL diferencial; Wallerstein diferencial Ampolla 2,5 ml paquete de 50
11762335 Recuento total Recuento total TTC Ampolla 2,5 ml paquete de 50
15932530 Levaduras y mohos Mosto Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10178572 Levaduras, mohos y bacterias Medios WL; Wallerstein Ampolla 2,5 ml paquete de 50
10009920 Recuento total TGE; recuento total Ampolla 2,5 ml paquete de 50
16 options
Código de producto. 10652602
Marca: Sartorius 1640002MGK
Medios de nutrientes microbiológicos para unidades de filtración
Los monitores Biosart™ 100 se han diseñado específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos monitores estériles con filtro de membrana y alfombrilla de celulosa incorporados están listos para su uso. Los medios de nutrientes Biosart™ 100 para humedecer la almohadilla están disponibles en cómodas ampollas de plástico, esterilizadas individualmente. Cada caja de medios de nutrientes Biosart™ 100 contiene 50 ampollas con medios estériles, cada una con 2,5 ml y un certificado de lote. Si se almacenan en las condiciones adecuadas (+ 4 °C), los medios de cultivo tienen una vida útil de 12 meses (excepto para Endo, KF Strep, laurilsulfato y Tergitol que tienen una vida útil de 9 meses). Los medios de nutrientes Biosart™ 100 cumplen con las normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, directrices de los sectores de alimentos y bebidas. En cuanto al procedimiento de garantía de calidad y los estándares de control de calidad estrictos, cada lote ha superado correctamente las pruebas internas Sartorius de estimulación del crecimiento, esterilidad, física y parámetros técnicos y físicos. Los medios de nutrientes Biosart™ 100 ofrecen un uso práctico y eliminan la manipulación de ampollas de vidrio.
  • Medios preesterilizados
  • Certificado de calidad para cada lote
  • Conformidad con las normativas internacionales
  • Recuperación uniforme
  • Listos para su uso
  • Vida útil aumentada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN, ISO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Detecta Levaduras y mohos
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Schaufus Pottinger
Tipo de producto Tubed Media
Esterilidad Sterile
Clase de organismo diana Yeast, Molds
Tipo de prueba Microbiological Tests
Para utilizar con (aplicación) Análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos
Tipo de empaquetado Ampolla
Cantidad 2,5 ml