Descripción
Cables RS-232 en varias longitudes
- Para uso con balanzas Sartorius
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Balanza CPA, balanza ampliada, balanza Master Pro LA |
| Tipo de conexión | RS-232; 25 pines a USB |
| Longitud (imperial) | 6,6 ft |
| Longitud (métrico) | 2 m |
| Tipo | Cable de RS232 a USB |