Descripción
Este sistema para el muestreo de microorganismos transportados por el aire permite la impacción en placas de medios de cultivo, donde las placas funcionan directamente como cabezales de recogida. Esto significa que las propiedades de la recogida se integran directamente en las placas de medios de cultivo. Se eliminan las placas de tamiz metálico o los cabezales de recogida de metal con ranuras, que deben esterilizarse para muestreos rutinarios de forma regular. Ahora, los tamices o ranuras no estériles se han convertido en algo del pasado. La geometría de la placa del medio de cultivo y los 400 orificios de la placa del tamiz ofrecen una eficiencia de muestreo excepcional, que es generalmente mayor que la de otros muestreadores de impacción. Este nuevo método utiliza el muestreador de aire AirPort MD8 para bombear el flujo de aire. Los BACTairs™ están listos para conectarse con el AirPort MD8
- Envasadas estériles de manera individual
- tamiz desechable integrado
- llenado previamente con medios de agar
- muestras 1m3 en 8 minutos
- geometría optimizada
Geometría optimizada
El número de orificios de impacción y su posición óptima en relación con el área de muestreo son la clave para obtener resultados fiables.
Estudio comparativo de la recuperación
BACTair™ muestra la recuperación de bacterias más alta debido a la geometría optimizada y el diseño completamente desechable. Los aerosoles de tres suspensiones bacterianas diferentes se liberan en un canal de muestreo en condiciones definidas. Al final del canal se toman muestras de los aerosoles utilizando cuatro métodos diferentes de monitorización del aire. Como método de referencia se utilizaron dos sistemas de impingers paralelos (100 % de recuperación).
Factores de corrección
BACTair™ proporciona 400 orificios de impacción de aire. Un factor de corrección solo es relevante con recuentos de UFC muy altos. La recuperación de las unidades formadoras de colonias depende del número de orificios en la placa del tamiz en los que impacta el aire. Cuanto menor sea el número de orificios, mayor será el riesgo de que más de un microorganismo pase a un solo orificio (superposición de colonias).
Efectos de evaporación
Debido a su diseño óptimo BACTair™ muestra los efectos de desecación más bajos y permite que los microorganismos viables crezcan en condiciones óptimas. Durante el período de muestreo, los medios de agar pueden secarse, lo que inhibe el crecimiento de los microorganismos recogidos. El peso de varios BACTair™ se midió antes y después del muestreo y se comparó con otras placas o tiras de agar de impacción.
Especificaciones
Especificaciones
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Agar Sabouraud |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | Yeast, Molds |
| Tipo de prueba | Environmental Test |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador de aire AirPort MD8 |
| Incluye | Tamiz desechable integrado |
| Tipo de empaquetado | Envasado individual |
| Cantidad | 10/paq. |