Descripción
El sistema Arium™ Bagtank cerrado protege de forma fiable el agua purificada de la contaminación secundaria para garantizar una alta calidad del agua uniforme. A diferencia de un sistema de depósito estándar, la bolsa se puede sustituir en menos de 5 minutos y elimina los procedimientos de limpieza que requieren mucho tiempo con productos químicos peligrosos.
- Las ruedas opcionales hacen que los sistemas Bagtank sean extremadamente portátiles y flexibles.
- Se utilizan con el sistema Arium™ Bagtank 50 o Bagtank 100
- Compatibles con los sistemas de purificación de agua Arium™ Comfort y Arium™ Advance
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de almacenamiento de agua ultrapura arium Bagtank 50 y Bagtank 100 |
| Tipo | Ruedecillas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de agua ultrapura |
| Incluye | 4 ruedas y accesorios |