Learn More
Sartorius Interruptor de nivel de depósito arium™
Código de producto. 11764996 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11764996 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 11764996
Marca: Sartorius H2OALS1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el control externo de un depósito de gravedad abierto para sistemas arium™ Pro El interruptor de nivel de depósito arium™ es un accesorio del sistema para ayudar con el uso diario de sistemas de purificación de agua para laboratorio arium™.
El sensor de nivel facilita la conexión de un depósito de almacenamiento de agua externo y, posteriormente, el llenado de un depósito con agua ultrapura.
  • Se utiliza con la caja multifunción arium™.
  • Transporte flexible de agua a cualquier lugar
  • Puede llenar todos los sistemas de depósito.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Sensor de nivel
Longitud (métrico) Cable de 3 m
Diámetro (métrico) 2,03 cm (diámetro del orificio: 1,65 cm)