Descripción
- El filtro de ventilación integrado con válvula de retención protege de forma segura contra la contaminación por CO2
- Las ruedas opcionales proporcionan la mayor flexibilidad.
- Fácil sustitución de bolsas arium™, sin necesidad de desinfecciones que requieren mucho tiempo
- Alta seguridad de funcionamiento, sin el uso de agentes limpiadores
- Disponible con volúmenes de 20 l, 50 l y 100 l
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Para utilizar con (equipo) | arium Comfort I, Comfort II, advance OI/EDI |
| Tipo | Bagtank con bomba |
| Caudal | 3 |
| Material | Acero inoxidable, plástico |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 2°C a 35°C |
| Anchura (métrico) | 51,4 cm |
| Altura (métrico) | 85,2 cm |
| Fondo (métrico) | 58,7 cm |
| Requisitos eléctricos | 115 V de AC, 60 Hz |
| Mostrar más |