Learn More
Sartorius arium™ Bagtank
Código de producto. 14841372 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
1,5
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
14841372 1,5 cada uno
15913020 3 cada uno
13487058 2 cada uno
15933020 2 cada uno
4 options
Código de producto. 14841372
Marca: Sartorius H2OAOV20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
arium™ Bagtank con filtro de ventilación integrado para proteger contra la contaminación por CO2
  • El filtro de ventilación integrado con válvula de retención protege de forma segura contra la contaminación por CO2
  • Las ruedas opcionales proporcionan la mayor flexibilidad.
  • Fácil sustitución de bolsas arium™, sin necesidad de desinfecciones que requieren mucho tiempo
  • Alta seguridad de funcionamiento, sin el uso de agentes limpiadores
  • Disponible con volúmenes de 20 l, 50 l y 100 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Para utilizar con (equipo) arium Comfort I, Comfort II, advance OI/EDI
Tipo Bagtank sin bomba
Caudal 1,5
Material Acero inoxidable, plástico
Temperatura de funcionamiento (métrico) 2°C a 35°C
Anchura (métrico) 16,6 cm
Altura (métrico) 80,8 cm
Fondo (métrico) 43,7 cm