Learn More
Sartorius Bolsa arium™ para sistemas arium Bagtank
Código de producto. 14801382 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
50 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
14801382 20 L paquete de 2
13407068 50 L paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 14801382 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OCBS20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bolsa arium™ protege al usuario de procesos de limpieza con productos químicos peligrosos.
La bolsa arium™ está compuesta de película S71 y se utiliza en sistemas arium™ Bagtank. A diferencia de otros depósitos de agua habituales, la bolsa arium™ protege a los usuarios al evitar procesos de limpieza con productos químicos peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Para utilizar con (equipo) Sistema arium Bagtank
Tipo Bolsa
Material Película S71
Anchura (métrico) 16,6 cm
Altura (métrico) 86,5 cm
Fondo (métrico) 43,7 cm