Learn More
Sartorius Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa arium™ advance OI de tipo 3
BIOPHARMA
Código de producto. 16363076 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Caudal:
16 l/h
24 l/h
8 L/h
Montaje:
Pared
Sobremesa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16363076
Marca: Sartorius H2ORO2T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga agua por ósmosis inversa de tipo 3 de la más alta calidad con el sistema de purificación de agua por ósmosis inversa Sartorius arium™ advance OI de tipo 3.
  • Innovadora tecnología iJust
  • Utiliza la exclusiva tecnología Bagtank con conexiones para pistola dispensadora.
  • Uso fácil y sencillo
  • Tecnología de prefiltro exclusiva con carbón activado, catalizador sin fosfato y filtro de partículas de 5 μm
Ventajas:
  • Consumo de agua optimizado
  • Cumplen con los requisitos de laboratorio del cliente y ahorran tiempo de mantenimiento.
  • No se necesita manual de usuario, manejo intuitivo del menú.
  • Altamente eficaz, reduce los coloides y el cloro, los agentes oxidantes, la materia orgánica y los metales pesados solubles en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad Menos de 20 μS/cm para el agua producida; menos de 1500 μS/cm para el agua de suministro
Contaminant Rejection (Microbiological) Mayor del 99 %
Rechazo de sustancias contaminantes (orgánicas) Superior al 99 %
Contaminant Rejection (Particulate) Mayor del 99 %
Contenido bacteriano < 1 UFC/1000 ml
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Tap
Caudal 16 l/h
Tipo de agua producto Tipo 3
Remote Dispenser No
Resistividad < 0,05 Mohm/cm para agua producida
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) < 2000 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua por ósmosis inversa
Temperatura del agua de suministro (imperial) De 35,6° a 86 °F
Temperatura del agua de suministro (métrico) De 2 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Agua de suministro para sistema de purificación de agua ultrapura, aclarado de instrumental de vidrio y recipientes de laboratorio, agua de suministro para humidificadores, autoclaves y lavavajillas
Rango de humedad 80%
Montaje Sobremesa
Tamaño de partículas < 1/mg
Intervalo de pH De 4 a 10
Método de purificación Filtración de partículas, carbono activado esférico, catalizador, ósmosis inversa, filtración opcional estéril y de partículas finales
Requisitos de almacenamiento 5°C a 45°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 35,6° a 95 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 35°C
Tolerancia < 4
Turbidez < 1 NTU
Anchura (imperial) 13,7 in
Anchura (métrico) 35 cm
Altura (imperial) 19,7 in
Altura (métrico) 50 cm
Fondo (imperial) 17,75 in
Fondo (métrico) 45 cm
Peso (imperial) 48,5 lb
Peso (métrico) 22 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz