Learn More
Sartorius Accesorios para muestreador de aire MD8 Airscan™
Código de producto. 15962580 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador
Anillo adaptador intermedio
Conector de aluminio
Control remoto
Juego de conectores de aluminio
Pila de filtros de aluminio
Portafiltros
Soporte de filtro individual
de semicelda
Para utilizar con (aplicación):
Acepta filtros de gelatina de 80 mm
Adaptador para materiales desechables de gelatina que se adaptan a la entrada MD8
Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro
Conectores 17658 y 17659
El conector G-S conecta la entrada del muestreador de aire a la manguera flexible
El conector S-F conecta la manguera flexible al soporte del filtro para Triclamp
Para la detección cuantitativa de microorganismos atmosféricos, principalmente en áreas estériles de salas limpias de clase A/B, aisladores o máquinas BFS
Para sustitución de piezas intermedia de pila de aluminio (central)
Pila de 10 soportes de filtro abiertos
Placas para medios de cultivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (aplicación) unitSize
15962580 de semicelda El conector S-F conecta la manguera flexible al soporte del filtro para Triclamp cada uno
15952570 Adaptador Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro cada uno
15952590 Adaptador Placas para medios de cultivo cada uno
11735775 Control remoto Para la detección cuantitativa de microorganismos atmosféricos, principalmente en áreas estériles de salas limpias de clase A/B, aisladores o máquinas BFS cada uno
15942580 Pila de filtros de aluminio Pila de 10 soportes de filtro abiertos cada uno
15932580 Soporte de filtro individual Acepta filtros de gelatina de 80 mm cada uno
15626314 Juego de conectores de aluminio Conectores 17658 y 17659 paquete de 2
15932590 Portafiltros Adaptador para materiales desechables de gelatina que se adaptan a la entrada MD8 cada uno
15952580 Conector de aluminio El conector G-S conecta la entrada del muestreador de aire a la manguera flexible cada uno
15972580 Anillo adaptador intermedio Para sustitución de piezas intermedia de pila de aluminio (central) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15962580 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 17659003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para su uso con el muestreador de aire MD8 Airscan™. El MD8 se usa para la detección cuantitativa de microorganismos atmosféricos, principalmente en áreas estériles de salas limpias de clase A/B, aisladores o máquinas BFS.
Accesorios
Adaptador, conector - 14-555-869
  • Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro
  • Manguera dentada DN 30 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Adaptador, conector - 14-555-890
  • Conecta Airscan al aislador mediante tubos de silicona y una cápsula de filtro
  • Manguera dentada DN 25 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Adaptador, placa - 14-555-876
  • Para placas de medios de cultivo
Adaptador, anillo - 14-555-912
  • Pieza de repuesto para la pila de aluminio
  • Pieza intermedia (central)
Pila de aluminio - 14-555-878
  • Pila de 10 soportes de filtro abiertos
Kit de calibración - 14-555-868
  • Dispositivo de medición de caudal portátil para muestreadores de aire de la serie MD8
Cápsula, Sartoflor - 14-555-889
  • Con membrana de PTFE y entrada y salida de brida sanitaria
  • Para la filtración de aire estéril insertado entre MD8 airscan y aislador
Maletín de transporte - 14-555-873
  • Funda estable para el transporte y el almacenamiento de unidades y accesorios
Abrazadera, brida - 14-555-891
  • Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Conector - 14-555-879
  • Aluminio
  • Conjunto de conectores para MD 8 (SM 16743/44)
Conector - 14-555-909
  • Aluminio
  • Conecta la entrada del muestreador de aire a una manguera flexible
Conector - 14-555-910
  • Aluminio
  • Conecta la manguera flexible al adaptador/soporte de filtro
Conector - 14-555-911
  • Manguera flexible para soporte/adaptador del filtro (S-F)
  • Para triclamp
Soporte del filtro - 14-555-880
  • Acepta filtros de gelatina de 80 mm
  • Pieza de repuesto para la pila de aluminio
Soporte del filtro - 14-555-884
  • Adaptador para unidades de filtración de gelatina (desechables de gelatina) para conectarse a la entrada del MD8
Junta tórica - 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Control remoto: 14-555-877
  • Para su uso con PC (software del sistema de diálogo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (equipo) Muestreador de aire MD8 Airscan
Material Stainless Steel
Para utilizar con (aplicación) El conector S-F conecta la manguera flexible al soporte del filtro para Triclamp
Tipo de semicelda
Volumen (métrico) 0.2 to 1 mL