Descripción
Accesorios
Adaptador, conector - 14-555-869
- Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro
- Manguera dentada DN 30 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Adaptador, conector - 14-555-890
- Conecta Airscan al aislador mediante tubos de silicona y una cápsula de filtro
- Manguera dentada DN 25 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Adaptador, placa - 14-555-876
- Para placas de medios de cultivo
Adaptador, anillo - 14-555-912
- Pieza de repuesto para la pila de aluminio
- Pieza intermedia (central)
Pila de aluminio - 14-555-878
- Pila de 10 soportes de filtro abiertos
Kit de calibración - 14-555-868
- Dispositivo de medición de caudal portátil para muestreadores de aire de la serie MD8
Cápsula, Sartoflor - 14-555-889
- Con membrana de PTFE y entrada y salida de brida sanitaria
- Para la filtración de aire estéril insertado entre MD8 airscan y aislador
Maletín de transporte - 14-555-873
- Funda estable para el transporte y el almacenamiento de unidades y accesorios
Abrazadera, brida - 14-555-891
- Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 pulg)
Conector - 14-555-879
- Aluminio
- Conjunto de conectores para MD 8 (SM 16743/44)
Conector - 14-555-909
- Aluminio
- Conecta la entrada del muestreador de aire a una manguera flexible
Conector - 14-555-910
- Aluminio
- Conecta la manguera flexible al adaptador/soporte de filtro
Conector - 14-555-911
- Manguera flexible para soporte/adaptador del filtro (S-F)
- Para triclamp
Soporte del filtro - 14-555-880
- Acepta filtros de gelatina de 80 mm
- Pieza de repuesto para la pila de aluminio
Soporte del filtro - 14-555-884
- Adaptador para unidades de filtración de gelatina (desechables de gelatina) para conectarse a la entrada del MD8
Junta tórica - 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Control remoto: 14-555-877
- Para su uso con PC (software del sistema de diálogo)
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador de aire MD8 Airscan |
| Material | Stainless Steel |
| Para utilizar con (aplicación) | El conector G-S conecta la entrada del muestreador de aire a la manguera flexible |
| Tipo | Conector de aluminio |
| Volumen (métrico) | 0.2 to 1 mL |