Descripción
- Acero inoxidable
- Para colectores de acero inoxidable
- Elija entre 47 y 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Frita |
| Tipo de pantalla | None |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (imperial) | 1,9 in |
| Diámetro (métrico) | 5cm |
| Longitud (métrico) | 50mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegura la distribución uniforme de microorganismos y partículas en la superficie de la membrana del filtro |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de acero inoxidable |