Learn More
Sartorius Almohadillas absorbentes
Código de producto. 10624371 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Negro
Verde
Verde oscuro
Tipo de medios:
Agar Sabouraud
Azida
Caso
Cetrimida
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Estándar
Extracto de levadura
Lisina
MacConkey
R2A
Schaufus Pottinger
Suero naranja
Sulfito de bismuto
TGE
TTC estándar
Teepol
Tergitol TTC
Triptona glucosa
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
Zumo de tomate
m FC
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tipo de medios Tamaño de poro unitSize
10624371 Verde oscuro Caso 0,45 μm paquete de 100
11700666 Verde oscuro TGE 0,45 μm paquete de 100
11750676 Verde Wallerstein 0,45 μm paquete de 100
10108681 Verde oscuro Extracto de levadura 0,45 μm paquete de 100
10622602 Negro Chromocult 0,45 μm paquete de 100
10637461 Verde oscuro Azida 0,45 μm paquete de 100
10424271 Verde Tergitol TTC 0,45 μm paquete de 100
10144231 Verde Schaufus Pottinger 1,2 μm paquete de 100
10028050 Verde Chapman 0,45 μm paquete de 100
10129330 Verde ECD 0,45 μm paquete de 100
10357451 Verde MacConkey 0,45 μm paquete de 100
10557521 Blanco Endo 0,45 μm paquete de 100
10179180 Verde TTC estándar 0,45 μm paquete de 100
10767361 Verde Sulfito de bismuto 0,45 μm paquete de 100
10078020 Gris Sulfito de bismuto 0,65 μm paquete de 100
10707941 Blanco VLB-S7-S 0,45 μm paquete de 100
10537331 Verde Lisina 0,65 μm paquete de 100
10189420 Gris Suero naranja 0,45 μm paquete de 100
10738131 Verde Estándar 0,45 μm paquete de 100
10245751 Gris Weman 0,45 μm paquete de 100
10184271 Blanco Triptona glucosa 0,45 μm paquete de 100
10409511 Blanco Teepol 0,45 μm paquete de 100
10092411 Blanco m FC 0,45 μm paquete de 100
10261841 Gris Agar Sabouraud 0,65 μm paquete de 100
10708711 Blanco Schaufus Pottinger 0,65 μm paquete de 100
10748131 Blanco Cetrimida 0,45 μm paquete de 100
10595701 Verde Zumo de tomate 0,45 μm paquete de 100
11770666 Gris Schaufus Pottinger 0,65 μm paquete de 100
11843282 Gris Schaufus Pottinger 0,8 μm paquete de 100
10225611 Verde R2A 0,45 μm paquete de 100
30 options
Código de producto. 10624371
Marca: Sartorius 1406350N
Medios de cultivo estériles y deshidratados que se insertan individualmente en una placa de Petri y se esterilizan
Los juegos de almohadillas de nutrientes Sartorius se utilizan en los métodos de filtro de membrana. El método de filtro de membrana permite analizar grandes volúmenes de muestras con un recuento microbiano bajo. Los inhibidores, tales como los aceites esenciales o los desinfectantes, pueden enjuagarse después de la filtración, antes de la incubación. Prácticos y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren los medios de cultivo adecuados para un crecimiento óptimo. Los juegos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez que se humedecen con 3,0 – 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada), están listos para su uso inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando es visible un anillo de exceso de agua alrededor del NPS. Todos los tipos de juegos de almohadillas de nutrientes se suministran con los filtros de membrana apropiados, que también se envasan de forma individual y estéril. Los filtros de membrana diseñados para cumplir los requisitos especiales de detección microbiana están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. La caja del NPS estándar contiene 100 almohadillas de nutrientes estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, garantiza la alta calidad de los NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Más de 30 tipos diferentes de juegos de almohadillas de nutrientes están disponibles para cumplir con los diversos objetivos del análisis microbiológico. Más allá de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, las normas americanas para el agua y los alimentos, regulaciones para el agua mineral, directrices para la industria cervecera, tales como MEBAC o EBC, y recomendaciones de la industria alimentaria, tales como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
  • almacenamiento sin problemas hasta 24 meses
  • económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • de acuerdo con las normas y referencias internacionales
  • manipulación sencilla
  • guía de validación disponible
  • calidad uniforme
  • muy versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas DIN e ISO
Color Verde oscuro
Formulario Deshidratado
Origen de fabricación Germany
Tipo de medios Caso
Tipo de producto Caso
Esterilidad Estéril
Tipo de prueba Microbial Detection
Para utilizar con (aplicación) Recuento de colonias totales
Color de rejilla Verde
Tipo de empaquetado Envasado individual
Tamaño de poro 0,45 μm
Diámetro exterior (imperial) 1,96 in
Diámetro exterior (métrico) 5 cm