Description
Las almohadillas absorbentes Sartorius de 1,4 mm de grosor se humedecen con el medio de cultivo líquido adecuado antes de colocar un filtro de membrana sobre ellas. Vienen preesterilizadas en cargadores de plástico, que encajan en el dispositivo de dispensación manual Sartorius.
Las almohadillas absorbentes están disponibles en dos diámetros:
- 47mm tiene una capacidad de absorción de aproximadamente 3 ml
- 50 mm con una capacidad de absorción de aproximadamente 3,5 ml
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Almohadilla absorbente |
| Tipo de empaquetado | Envasados en placa de Petri |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,96 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 cm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.