Learn More
Sartorius Almohadillas absorbentes
Código de producto. 11730876 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Envasados en 10 cargadores
Envasados en placa de Petri
Diámetro exterior (imperial):
1,85 in
1,96 in
Diámetro exterior (métrico):
4,7 cm
5 cm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Diámetro exterior (imperial) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11730876 Envasados en 10 cargadores 1,85 in 4,7 cm 1000 PCS
11780686 Envasados en placa de Petri 1,96 in 5 cm paquete de 100
11740876 Envasados en 10 cargadores 1,96 in 50 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11730876 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1541047ALR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
preesterilizados en cargadores de plástico, que encajan en el dispositivo de dispensación manual Sartorius
Las almohadillas absorbentes Sartorius de 1,4 mm de grosor se humedecen con el medio de cultivo líquido adecuado antes de colocar un filtro de membrana sobre ellas. Vienen preesterilizadas en cargadores de plástico, que encajan en el dispositivo de dispensación manual Sartorius.
Las almohadillas absorbentes están disponibles en dos diámetros:
  • 47mm tiene una capacidad de absorción de aproximadamente 3 ml
  • 50 mm con una capacidad de absorción de aproximadamente 3,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Almohadilla absorbente
Tipo de empaquetado Envasados en 10 cargadores
Diámetro exterior (imperial) 1,85 in
Diámetro exterior (métrico) 4,7 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.