Learn More
Sartorius Frasco de almacenamiento de poliestireno de un solo uso Sartolab™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17424412 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen de muestra:
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen de muestra unitSize
17424412 500 mL paquete de 12
17404412 150 mL paquete de 12
17414412 250 mL paquete de 12
17434412 1000 mL paquete de 12
4 options
Código de producto. 17424412
Marca: Sartorius 18024E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de poliestireno de un solo uso Sartorius Sartolab para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
  • Los frascos se pueden utilizar con todas las unidades de filtración por vacío Sartolab™ RF|BT con un tamaño de cuello de 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Sartolab™
Material Poliestireno
Material (membrana) Poliestireno
Volumen de muestra 500 mL
Esterilidad Estéril