Learn More
Sartorius Sartolab RF 50
BIOPHARMA
Código de producto. p-200055715 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. 17961003
Marca: Sartorius 180F01E8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sartolab RF 50, PES Vacuum Filtration Units are designed for the sterile filtration of samples up to 50 mL.
  • Caudales más altos con una gran superficie de filtración
  • Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
  • Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
  • Riesgo minimizado de contaminación con una unidad completa lista para usar
  • Se puede utilizar como sistema independiente o con Sartolab™ Multiestación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Filtro de vacío
Para utilizar con (equipo) MultiStation
Material Poliestireno
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Volumen de muestra 50 mL
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 50 mL