Learn More
Sartorius™ Sartobind™ Polypropylene Housing Stabilized Reinforced Cellulose Membrane Q SingleSep Nano Capsules
Tienda Sartorius ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Class VI |
| Material (membrana) | Anion Exchanger Stabilized Reinforced Cellulose |
| Tamaño de poro | 3-5 μm |
| Área de filtración | 36 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | For DNA, host cell proteins, endotoxins, viruses contaminant removal applications |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| N.° por paquete | 1Each |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Q SingleSep Nano Capsules |