Learn More
Sartorius™ Sartobind™ Polypropylene Housing Stabilized Reinforced Cellulose Membrane Q SingleSep Nano Capsules
Tienda Sartorius ProductosSpecifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | USP Class VI |
| Material (membrana) | Anion Exchanger Stabilized Reinforced Cellulose |
| Tamaño de poro | 3-5 μm |
| Área de filtración | 36 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | For DNA, host cell proteins, endotoxins, viruses contaminant removal applications |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| N.° por paquete | 4Pack |
| Cantidad | 4Pack |
| Tipo | Q SingleSep Nano Capsules |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?