Learn More
Sartorius™ Sartobind™ Polypropylene Housing Stabilized Reinforced Cellulose Membrane Q SingleSep Nano Capsules
Código de producto. 11720895 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Cantidad: 4/paquete
Código de producto.
11720895 Cantidad: 4/paquete
1 options
Código de producto. 11720895 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 92IEXQ42DN11A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Certificaciones/conformidad USP Class VI
Material (membrana) Anion Exchanger Stabilized Reinforced Cellulose
Tamaño de poro 3-5 μm
Área de filtración 36 cm2
Para utilizar con (aplicación) For DNA, host cell proteins, endotoxins, viruses contaminant removal applications
Material de la carcasa Polipropileno
N.° por paquete 4Pack
Cantidad 4Pack
Tipo Q SingleSep Nano Capsules
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.