missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS Spike Protein Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18096943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18096943 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18096943 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NB10056578AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS Spike Protein Polyclonal antibody specifically detects SARS Spike Protein in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS Spike Protein
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen E2, E2 glycoprotein, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S, S glycoprotein, SARS coronavirus S protein, SARS coronavirus Spike Protein, SARS CoV, SARS CoV S glycoprotein, SARS CoV Spike protein, SARSCoV, SARS-CoV S protein, SARS-COV Spike, Severe acute respiratory syndrome spike glycoprotein, Severe acute respiratory syndrome virus spike glycoprotein, Spike glycoprotein, VGL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antibody was developed by immunizing rabbits with a synthetic peptide corresponding to amino acids 1124-1140 (C-GNCDVVIGIVNNTVYDP) from the S (Spike glycoprotein)(Spike protein S2') for the Human SARS coronavirus (Genbank accession no. YP_009724390)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Immunology, Stem Cell Markers, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV, SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.