missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SARS-CoV Spike Protein (SDelta3) Monoclonal Antibody (7G12)

Código de producto. 16688075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16688075 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16688075 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA535945

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

May cross react with SARS-CoV-2 Spike protein.

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) also known as 2019-nCoV (2019 Novel Coronavirus) is a virus that causes illnesses ranging from the common cold symptoms to severe effects including death and respiratory distress. SARS-CoV-2 Spike Protein is composed of S1 domain and S2 domain (Spike Protein). The Spike protein is the main surface antigen of the coronavirus. The glycosylated Spike protein (as well as the nucleocapsid protein) can be detected in infected cell culture supernatants with antisera from SARS patients. S1 contains a receptor-binding domain (RBD) that can specifically bind to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), the receptor on target cells. CoV diversity is reflected in the variable Spike proteins (S proteins), which have evolved into forms differing in their receptor interactions and their response to various environmental triggers of virus-cell membrane fusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV Spike Protein (SDelta3)
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7G12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SARS-CoV SDelta3 (within S1 domain) protein (168-461 a.a.).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.