missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7222938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18782887 25 μg 25 microgramos
18793927 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18782887

Marca: R&D Systems MAB108891SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike S2 Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S2 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike S2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2824E
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen YP_009724390.1
Alias de gen COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human SARS-CoV-2 Spike protein, Met1-Lys1211, Accession # YP_009724390.1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.