missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7237476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18750627 25 μg 25 microgramos
18733697 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18750627 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB105401SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike RBD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1034515
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen YP_009724390
Alias de gen 2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1, Spike S1 RBD, surface glycoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein, S1 Subunit, Receptor Binding Domain (RBD), Arg319-Phe541, Accession # YP_009724390
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.