missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™

Descripción
Spike RBD Monoclonal specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Spike RBD |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1034515 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | YP_009724390 |
| Alias de gen | 2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1, Spike S1 RBD, surface glycoprotein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?