Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18752027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18752027 25 μg 25 microgramos
18754067 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18752027
Marca: R&D Systems MAB108271SP
Mouse Monoclonal Antibody
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blocking Assay, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Blocking Assay, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1042445
Conjugado Unconjugated
Dilución Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_0828851.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived SARS-CoV Spike RBD, Arg306-Phe527, Accession # NP_0828851.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.