missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
197.40€ - 439.95€
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Spike RBD |
|---|---|
| Clon | 1035740 |
| Dilución | ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 50 ug/mL |
| Aplicaciones | ELISA, Blocking Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18760977
![]() |
R&D Systems
MAB105807-SP |
25 μg |
209.00€ 197.40€ / 25 microgramos Ahorro 11.60€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18713147
![]() |
R&D Systems
MAB105807-100 |
100 μg |
466.00€ 439.95€ / 100 microgramos Ahorro 26.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Spike RBD Monoclonal specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction.Especificaciones
| SARS-CoV-2 Spike RBD | |
| ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 50 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. | |
| 2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1, Spike S1 RBD, surface glycoprotein | |
| Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Val16-Pro681, Accession # YP_009724390.1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1035740 | |
| ELISA, Blocking Assay | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| SARS-CoV-2 | |
| YP_009724390.1 | |
| 43740568 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto