Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
Descripción
Spike RBD Monoclonal specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | SARS-CoV-2 Spike RBD |
| Aplicaciones | ELISA, Blocking Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1035753 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 50 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | YP_009724390.1 |
| Alias de gen | 2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1, Spike S1 RBD, surface glycoprotein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?