Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
176.00€ - 421.00€
Especificaciones
| Antígeno | Spike RBD |
|---|---|
| Clon | 1049132 |
| Dilución | Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18761387
![]() |
R&D Systems
MAB11006-SP |
25 μg |
176.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18792457
![]() |
R&D Systems
MAB11006-100 |
100 μg |
421.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ImmunocytochemistryEspecificaciones
| Spike RBD | |
| Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Human embryonic kidney cell HEK293-derived SARS2-P.1.S, 16-1211, Accession # YP_009724390 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 1049132 | |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| SARS-CoV-2 | |
| YP_009724390 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |