missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17137451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17137451 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17137451

Marca: Invitrogen™ PA5114451

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects SARS-CoV-2 Spike protein, but does not cross-react with SARS-CoV or MERS-CoV spike proteins based on our internal testing.

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) also known as 2019-nCoV (2019 Novel Coronavirus) is a virus that causes illnesses ranging from the common cold symptoms to severe effects including death and respiratory distress. The CoV Spike (S) protein plays the most important roles in viral attachment, fusion and entry, and serves as a target for development of antibodies, entry inhibitors and vaccines. Of note is the Spike protein receptor-binding domain (RBD, S-RBD) in SARS-CoV-2 Spike protein which binds strongly to human and bat angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptors. SARS-CoV-2 RBD exhibits significantly higher binding affinity to ACE2 receptor than SARS-CoV RBD in comparison. S1 contains a receptor-binding domain (RBD) that can specifically bind to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), the receptor on target cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike Protein (RBD)
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Inhibition Assays, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Alias de gen Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD (SARS-CoV-2 (strain Wuhan-Hu-1)). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.