missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike Protein Mouse anti-Virus, Clone: OTI4F4, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17549234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17549234 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17549234

Marca: Origene Technologies TA814473S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike Protein in Virus samples. It is validated for ELISA

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike Protein
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Alias de gen Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant SARS-CoV-2 Spike-RBD protein produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.