missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Spike Human anti-Virus, Unconjugated, Clone: AM002414, Proteintech

Código de producto. 16870446 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16870446 20 μg 20 microgramos
16860446 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870446

Marca: Proteintech 91349PTG20UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Antibody

The SARS-CoV-2 Spike antibody from Proteintech is a human recombinant antibody generated with virus of virus SARS-CoV-2 Spike. This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 Spike antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Spike
Aplicaciones Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon AM002414
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Human
Cantidad 20 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana Virus
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.