Learn More
SARS-CoV-2 S protein (RBD, 319-541 aa) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106813 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236392 20 μL 20 microlitros
30235957 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236392
Marca: Proteintech 677581IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The SARS-CoV-2 S protein (RBD, 319-541 aa) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 S protein (RBD, 319-541 aa). This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 S protein (RBD, 319-541 aa) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, Neutralization analysis.
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 S protein (RBD, 319-541 aa)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 1H3E9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1