Learn More
SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234206 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234206 150 μL 150 microlitros
30237450 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234206
Marca: Proteintech 677941IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of virus SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa). This antibody recognizes virus antigen. The SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SARS-CoV-2 S protein (944-1214 aa)
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H5E6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740568
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1