missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene
Descripción
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 RBD Neutralizing in Virus samples. It is validated for ELISA, Neutralization
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 RBD Neutralizing |
| Aplicaciones | ELISA, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1C2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Alias de gen | Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Spike RBD protein and virion surface domain of membrane protein (M-protein) produced in HEK293 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?