missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal Antibody (OTI1C2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17569304
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17569304 100 μL 100 microlitros
17589304 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17569304

Marca: Origene Technologies TA814512

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

SARS-CoV-2 RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 RBD Neutralizing in Virus samples. It is validated for ELISA, Neutralization

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 RBD Neutralizing
Aplicaciones ELISA, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Alias de gen Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike Protein; SARS-CoV2; SARS-CoV-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fusion protein of SARS-CoV-2 Spike RBD protein and virion surface domain of membrane protein (M-protein) produced in HEK293
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.