Learn More
IBA Lifesciences SARS-CoV-2 Peptide ILLNKHIDA (HLA-A*0201)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16664744 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. 16664744
Marca: IBA Lifesciences 67115901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Single peptide synthesized as presented by the MHC class I allele
  • SARS-CoV-2 peptide ILLNKHIDA (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells.
  • The peptide from SARS-CoV-2 is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • The peptides were purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient and are endotoxin-free.
Especificaciones
Pureza >85%
Nivel de endotoxinas Free
Formato Lyophilized Powder
Cantidad 1 mg
Categoría de investigación T cell stimulation
Para uso exclusivo en investigación.