missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike Antibody (D008), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145600 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145600

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP318853CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon D008
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Especie del huésped Human
Inmunógeno This is a chimeric monoclonal antibody combining the constant domains of the human IgG1 molecule with mouse variable regions. The variable region was obtained from a mouse immunized with purified, recombinant SARS-CoV-2 Omicron XBB.1 Spike ECD Protein. The antibody was produced using recombinant antibody technology.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.