Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (019), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
356.00€ - 557.00€
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Nucleocapsid |
|---|---|
| Clon | 019 |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18675357
|
Novus Biologicals
NBP3-12735-100ul |
100 μg |
557.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18690277
|
Novus Biologicals
NBP3-12735-50ul |
50 μg |
356.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISAEspecificaciones
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid | |
| Western Blot 1:1000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| SARS-CoV | |
| 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 019 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 43740575 | |
| IgG | |
| Protein A purified |