missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP4 (YP_009725300.1) VersaClone cDNA

Código de producto. 18782877
Change view
Click to view available options
:
10 μg
Código de producto.
18782877 10 μg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18782877

Marca: R&D Systems™ RDC3161

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

génica NSP4
Número de acceso YP_009725300.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1519 bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie SARS-CoV-2
Cantidad 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.