missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 NSP3 (strain Wuhan-Hu-1) Polyclonal Antibody

Descripción
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
The nonstructural protein 3 (nsp3) is one of the SARS-Coronavirus replicase cleaving products, encoded by ORF1a. Nsp3 is thought to be part of the viral replication complex, which is associated with intracellular membranes. Nsp3 contains a papain-like cysteine proteinase and ADP-ribose-1'-monophosphatase activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 NSP3 (strain Wuhan-Hu-1) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.01 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 20% glycerol and 0.025% Proclin 300; pH 7 |
| Alias de gen | CoV-2; non-structural protein 3; NSP3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of SARS-CoV-2 (COVID-19) nsp3c (Strain:Wuhan-Hu-1). The exact sequence is proprietary. |
| Método de purificación | Protein A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?