missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 NSP16 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7222952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18783987 25 μg 25 microgramos
18784407 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18783987

Marca: R&D Systems MAB10979SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NSP16 Monoclonal antibody specifically detects NSP16 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NSP16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1044327
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen YP_009725311.1 and YP_00972530
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived SARS-CoV-2 NSP16/NSP10 protein, (Ser1-Asn298) and (Ala1-Gln139), Accession # YP_009725311.1 and YP_00972530
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.