missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SARS-CoV-2 nsp14 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142405 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142405 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP307054CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SARS-CoV-2 nsp14 Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 nsp14 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 nsp14
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ExoN, Guanine-N7 methyltransferase, Non-structural protein 14, nsp14, Proofreading exoribonuclease
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) protein. The immunogen is located between 30-80 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN).
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 43740578
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.